Läs mer
Triethyltin Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethyltin Bromide |
| CAS | 2767-54-6 |
| Molekylformel | C6H15BrSn |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Bromotriethyl-tin, Bromotriethylstannane, Bromotriethyltin, Triethylstannyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/3C2H5.BrH.Sn/c3*1-2;;/h3*1H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1 |
| LEDER | CC[Sn](Br)(CC)CC |
| IUPAC-namn | bromo(triethyl)stannane |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.8 |
| Formel vikt | 285.9379 |