Läs mer
Triethyltin chloride, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11344527
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11344527 25 g 25g
11334527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11344527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039601.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
It is used in the synthesis of some tin alkyls and also in the preparation of organolithium compounds by the transmetalation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 994-31-0
Molekylformel C6H17ClSn
Molekylvikt (g/mol) 243.36
MDL-nummer MFCD00040414
InChI-nyckel PFMCXCNQGDRWRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyltin chloride, stannane, chlorotriethyl, chlorotriethyltin, triethylchlorotin, triethylchlorostannane, triethylstannyl chloride, tin, triethyl-, chloride, triethyltin chloride c2h5 3sncl, triethylstannium chloride, triaethylzinnchlorid
PubChem CID 13820
IUPAC-namn chloro(triethyl)stannane
LEDER Cl.CC[SnH](CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyltin chloride
Densitet 1.429 g/mL
Kokpunkt 206°C
Odör Unpleasant
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2788
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 241.33
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.