Läs mer
Trifarotene, MedChemExpress
Beskrivning
Trifarotene (CD5789) is a potent and selective RARγ agonist. Trifarotene (CD5789) shows ∼65-fold and ∼16-fold selectivitiy for the RARγ (EC50=7.7 nM) over RARα (EC50=500 nM) and RARβ (EC50=125 nM), respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trifarotene |
| CAS | 895542-09-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H33NO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | CD5789 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (543.97 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(C2=CC=C(OCCO)C(C3=CC=C(N4CCCC4)C(C(C)(C)C)=C3)=C2)C=C1)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 459.58 |
| Visa mer |