Läs mer
Trifarotene, TRC
Produktkod. 30450504
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30450504 10 mg
1 options
Produktkod. 30450504 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT76600510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifarotene
CAS 895542-09-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C29H33NO4
Kvantitet 10 mg
Synonym 3''-tert-Butyl-4'-(2-hydroxyethoxy)-4''-(pyrrolidin-1-yl)[1,1':3',1'']terphenyl-4-carboxylic Acid, 3''-(1,1-Dimethylethyl)-4'-(2-hydroxyethoxy)-4''-(1-pyrrolidinyl)[1,1':3',1''-terphenyl]-4-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C29H33NO4/c1-29(2,3)25-19-23(10-12-26(25)30-14-4-5-15-30)24-18-22(11-13-27(24)34-17-16-31)20-6-8-21(9-7-20)28(32)33/h6-13,18-19,31H,4-5,14-17H2,1-3H3,(H,32,33)
LEDER CC(C)(C)c1cc(ccc1N2CCCC2)c3cc(ccc3OCCO)c4ccc(cc4)C(=O)O
IUPAC-namn 4-[3-(3-tert-butyl-4-pyrrolidin-1-ylphenyl)-4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 459.58
Formel vikt 459.241