Läs mer
Trifloxystrobin 1000 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trifloxystrobin |
| CAS | 141517-21-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Trifloxystrobin |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C20 H19 F3 N2 O4 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Benzeneacetic acid, α-(methoxyimino)-2-[[[(E)-[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino]oxy]methyl]-, methyl ester, (αE)-, Benzeneacetic acid, α-(methoxyimino)-2-[[[[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino]oxy]methyl]-, methyl ester, (E,E)-, CGA 279202, Compass, Compass (strobilurin fungicide), Consist, Flint, Flint (fungicide), Tega, Trifloxystrobin, Trilex, Twist, Zato, Zato 50WG |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19F3N2O4/c1-13(14-8-6-9-16(11-14)20(21,22)23)24-29-12-15-7-4-5-10-17(15)18(25-28-3)19(26)27-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b24-13+,25-18+ |
| LEDER | CO\N=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1CO\N=C(/C)\c2cccc(c2)C(F)(F)F |
| Visa mer |