Läs mer
Trifloxystrobin-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trifloxystrobin-d6 |
| CAS | 2470226-50-5 |
| Molekylformel | C20H13D6F3N2O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (E,E)-α-(methoxyimino)-2-[[[[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino]oxy]methyl]benzeneacetic Acid Methyl Ester-d6, CGA 279202-d6, Compass (strobilurin fungicide)-d6, Consist-d6, Flint (fungicide)-d6, Tega-d6, Trifloxystrobin-d6, Trilex-d6, Twist-d6, Zato-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19F3N2O4/c1-13(14-8-6-9-16(11-14)20(21,22)23)24-29-12-15-7-4-5-10-17(15)18(25-28-3)19(26)27-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b24-13+,25-18-/i4D,5D,7D,10D,12D2 |
| LEDER | C/C(C1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)=N\OC([2H])([2H])C2=C(/C(C(OC)=O)=N\OC)C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 414.41 |