Läs mer
Trifloxystrobin, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16624554 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16624554 100 mg
1 options
Produktkod. 16624554 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer R1765100MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifloxystrobin
CAS 141517-21-7
CAS Max % ≤ 100%
Densitet 1.360 g/cm3 (20°C)
Färg White
Smältpunkt 72.9°C
Synonym Methyl (E)-a-methoxyimino-2-[(E)-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethylidenaminooxymethyl]phenylacetate
Molekylvikt (g/mol) 408.37 g/mol