Läs mer
Trifloxystrobin, MedChemExpress
Beskrivning
Trifloxystrobin (CGA 279202) is a fungicide, with EC50s of 23.0 μg/L and 1.7 μg/L for Daphnia magna neonate and embryos, respectively, after treatment for 48 h.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trifloxystrobin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 141517-21-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H19F3N2O4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | CGA 279202 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (306.09 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |