Läs mer
Trifloxystrobin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trifloxystrobin |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19F3N2O4/c1-13(14-8-6-9-16(11-14)20(21,22)23)24-29-12-15-7-4-5-10-17(15)18(25-28-3)19(26)27-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b24-13+,25-18+ |
| Formel vikt | 408.1297 |