missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trifloxysulfuron-sodium |
| CAS | 199119-58-9 |
| CAS Max % | ≤ 100% |
| Densitet | 1.63 g/cm3 (20°C) |
| Färg | White |
| pH | 8.9 |
| Smältpunkt | 168°C |
| Synonym | Sodium (4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)({[3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]sulfonyl}carbamoyl)azanide |
| Molekylvikt (g/mol) | 459.33 g/mol |
| Kvantitet | 100 mg |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?