Läs mer
Trifloxysulfuron Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trifloxysulfuron Sodium Salt |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14F3N5O6S.Na/c1-26-9-6-10(27-2)20-12(19-9)21-13(23)22-29(24,25)11-8(4-3-5-18-11)28-7-14(15,16)17;/h3-6H,7H2,1-2H3,(H2,19,20,21,22,23);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 459.0436 |