Läs mer
Trifludimoxazin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trifludimoxazin |
| CAS | 1258836-72-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Trifludimoxazin |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C16 H11 F3 N4 O4 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Dihydro-1,5-dimethyl-6-thioxo-3-[2,2,7-trifluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-(2-propyn-1-yl)-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, BAS 850H, Trifludimoxazin |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11F3N4O4S/c1-4-5-22-10-7-9(8(17)6-11(10)27-16(18,19)12(22)24)23-13(25)20(2)15(28)21(3)14(23)26/h1,6-7H,5H2,2-3H3 |
| LEDER | CN1C(=O)N(C(=O)N(C)C1=S)c2cc3N(CC#C)C(=O)C(F)(F)Oc3cc2F |
| Visa mer |