Läs mer
Triflumuron, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15405389
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15405389 100 g 100g
15485379 10 g 10g
15495379 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15405389 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63112.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Triflumuron fungerar som en kitinsynteshämmare och förhindrar uridininkorporering i RNA
Triflumuron fungerar som en kitinsynteshämmare och förhindrar uridininkorporering i RNA
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64628-44-0
Molekylformel C15H10ClF3N2O3
Molekylvikt (g/mol) 358.701
MDL-nummer MFCD00072496
InChI-nyckel XAIPTRIXGHTTNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym triflumuron, alsystin, trifluron, mascot, alsystine, triflumuron iso, caswell no. 217c, bay-sir 8514, unii-3ft64dyg8k, bay-vi 7533
PubChem CID 47445
ChEBI CHEBI:39388
IUPAC-namn 2-klor-N-[[4-(trifluormetoxi)fenyl]karbamoyl]bensamid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NC(=O)NC2=CC=C(C=C2)OC(F)(F)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triflumuron
Smältpunkt 198 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2776684
Merck Index 14,9678
Löslighetsinformation Löslig i DMF
Formel vikt 358.7
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.