Läs mer
Triflumuron, TRC
Produktkod. 30138705
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138705 100 g
30135281 25 g
30040793 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138705 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT779100100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64628-44-0
Molekylformel C15 H10 Cl F3 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 358.7
Synonym Bay Sir 8514, 1-(2-chlorobenzoyl)-3-(4-trifluoromethoxyphenyl)urea
IUPAC-namn 2-kloro-N-[[4-(trifluorometoxi)fenyl]karbamoyl]bensamid
LEDER FC(F)(F)Oc1ccc(NC(=O)NC(=O)c2ccccc2Cl)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triflumuron
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C15H10ClF3N2O3/c16-12-4-2-1-3-11(12)13(22)21-14(23)20-9-5-7-10(8-6-9)24-15(17,18)19/h1-8H,(H2,20,21,22,23)
Formel vikt 358.0332