Läs mer
Trifluoperazine.2HCl, Lipomed
Produktkod. 30457467
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457467 10 mg
1 options
Produktkod. 30457467 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMTFP1885HC10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Trifluoperazine.2HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoperazine hydrochloride
CAS 440-17-5
Analyt- eller komponentnamn Trifluoperazine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H24 F3 N3 S . 2 Cl H
Synonym Trifluoperazine hydrochloride, 10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-10 H-phenothiazine dihydrochloride, 10 H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:2)10 H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, dihydrochloride (9 CI), Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, dihydrochloride (6 CI,8 CI), 2-Trifluoromethyl-10-[3-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.Cl.CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC-namn 10-[3-(4-metylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluormetyl)fenothiazin; Dihydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 480.42
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 479,1177 g/mol