missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trifluoperazindihydroklorid, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trifluoperazine hydrochloride |
| CAS | 440-17-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Trifluoperazine hydrochloride |
| Frakt skick | +20 °C |
| Molekylformel | C21 H24 F3 N3 S . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Trifluoperazine hydrochloride, 10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine dihydrochloride, 10H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:2)10H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, dihydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, dihydrochloride (6CI,8CI), 2-Trifluoromethyl-10-[3-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, Eskazine, Eskazinyl, Fluoperazine, Jatroneural, Modalina, SKF 5019, Stelazine, TFP, Terfluzine, Trazine, Trifluoperazine dihydrochloride, Trifluoperazine hydrochloride, Trifluoroperazine dihydrochloride, Trifluoroperazine hydrochloride, Triftazin, Triphthasine, Triphthazine, Triphthazine dihydrochloride, Tryptazine, Tryptazine dihydrochloride, Stelazine, SKF-5019-A2 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24F3N3S.2ClH/c1-25-11-13-26(14-12-25)9-4-10-27-17-5-2-3-6-19(17)28-20-8-7-16(15-18(20)27)21(22,23)24;;/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1 |
| IUPAC-namn | 10-[3-(4-metylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluormetyl)fenothiazin; Dihydroklorid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?