missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Trifluoperazine N1,N4-Dioxide, Mikromol™

Produktkod. 30050923
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050923 100 mg
30049644 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050923 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0441.11

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Trifluoperazine N1,N4-Dioxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Trifluoperazine N1,N4-Dioxide
CAS 150111-57-2
Analyt- eller komponentnamn Trifluoperazine N1,N4-Dioxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H24 F3 N3 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 10-[3-(4-methyl-1,4-dioxido-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-10H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine N,N'-Dioxide, Trifluoperazine N1,N4-Dioxide
InChI formel InChI=1S/C21H24F3N3O2S/c1-26(28)11-13-27(29,14-12-26)10-4-9-25-17-5-2-3-6-19(17)30-20-8-7-16(15-18(20)25)21(22,23)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3
LEDER C[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC-namn 10-[3-(4-methyl-1,4-dioxidopiperazine-1,4-diium-1-yl)propyl]-2-(trifluoromethyl)phenothiazine
Molekylvikt (g/mol) 439.49
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 439.1541 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.