missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trifluoperazine N1-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Trifluoperazine N1-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trifluoperazine N1-Oxide |
| CAS | 52172-24-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Trifluoperazine N1-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H24 F3 N3 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 10-[3-(4-Methyl-1-oxido-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine, 10H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, N-oxide, 10-[3-(4-Methyl-1-oxido-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine, Trifluoperazine N-oxide, Trifluoperazine N1-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24F3N3OS/c1-25-10-13-27(28,14-11-25)12-4-9-26-17-5-2-3-6-19(17)29-20-8-7-16(15-18(20)26)21(22,23)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3 |
| LEDER | CN1CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1 |
| IUPAC-namn | 10-[3-(4-methyl-1-oxidopiperazin-1-ium-1-yl)propyl]-2-(trifluoromethyl)phenothiazine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?