Läs mer
(α ,α ,α -Trifluoro-p-tolyl)ättiksyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10361514 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10361514 5 g Glasflaska 5g
10647182 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10361514 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 214370050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 32857-62-8 | C9H7F3O2 | 204.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32857-62-8
Molekylformel C9H7F3O2
Molekylvikt (g/mol) 204.15
MDL-nummer MFCD00004352
InChI-nyckel HNORVZDAANCHAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethylphenylacetic acid, 4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethyl phenylacetic acid, p-trifluoromethylphenylacetic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-tolyl acetic acid
PubChem CID 118342
IUPAC-namn 2-[4-(trifluormetyl)fenyl]ättiksyra
LEDER OC(=O)CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (α, α, α-Trifluoro-p-tolyl)acetic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 81°C to 85°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3C6H4CH2CO2H
Kvantitet 5 g
Formel vikt 204.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.