Läs mer
Trifluoroacetaldehyde Ethyl Hemiacetal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trifluoroacetaldehyde Ethyl Hemiacetal |
| CAS | 433-27-2 |
| Molekylformel | C4H7F3O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, 1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol, Fluoral ethyl hemiacetal, NSC 65431 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h3,8H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.09 |
| Formel vikt | 144.0398 |