Läs mer
Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, 90%, technical
Produktkod. 15147432 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15147432 100 g Glasflaska 100g
15127432 5 g Glasflaska 5g
15137432 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15147432 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449131000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 431-46-9 | C3H5F3O2 | 130.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 431-46-9
Molekylformel C3H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 130.07
MDL-nummer MFCD00013572
InChI-nyckel GWTBCUWZAVMAQV-UHFFFAOYNA-N
Synonym trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, fluoral methyl hemiacetal, 1-methoxy-2,2,2-trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro-1-methoxy, trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, tech., trifluoroacetaldehyde hemi methyl acetal, 2,2,2-erifluoro-1-methoxyethanol, ethanol, 1-methoxy-2,2,2-trifluoro, zlchem 1308, fluoral hemimethylacetal
PubChem CID 9892
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoro-l-metoxietanol
LEDER COC(O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
Densitet 1.3600g/mL, 1.36
Kokpunkt 104.0°C to 106.0°C
Flampunkt 42°C
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3CH(OCH3)OH
Kvantitet 100 g
Formel vikt 130.07
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.