Läs mer
Trifluoracetamidin, tekniker. 85 %
Produktkod. 11328795
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328795 5 g 5g
11338795 25 g 25g
11409830 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11328795 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12422.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 354-37-0 | C2H3F3N2 | 112,06 g/mol
Trifluoracetamidin används som sond för bestämning av membranpotential och extra/intracellulär volym av erytrocyter genom fluor-19 NMR-studier. Det är ett reagens som används som skyddad ammoniakekvivalent.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trifluoracetamidin används som sond för bestämning av membranpotential och extra/intracellulär volym av erytrocyter genom fluor-19 NMR-studier. Det är ett reagens som används som skyddad ammoniakekvivalent.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel. Fuktkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 354-37-0
Molekylformel C2H3F3N2
Molekylvikt (g/mol) 112.06
MDL-nummer MFCD00041545
InChI-nyckel NITMACBPVVUGOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetamidine, trifluoroethanimidamide, 2,2,2-trifluoroacetamidine, ethanimidamide, 2,2,2-trifluoro, sntljqhjptadtaetp@, trifluoroacetoamidine, trifluoroacetamideine, trifluoro-acetamidine, acmc-20aje4, 2,2,2-trifluoroacetoamidine
PubChem CID 2776882
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoretanimidamid
LEDER NC(=N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetamidine
Densitet 1.45
Kokpunkt 35°C to 37°C (11 mmHg)
Brytningsindex 1.382
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3267
Beilstein 605978
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 112.05
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.