Specifications
| Kemiskt namn eller material | Trifluoroacetic acid |
| Smältpunkt | -15°C |
| Kokpunkt | 72°C (760 mmHg) |
| Utseende | Colorless to light yellow clear liquid |
| Linjär formel | CF3CO2H |
| UN-nummer | 2699 |
| Löslighetsinformation | Miscible in water, miscible with ether, acetone, ethanol, benzene, CCl4, hexane, methanol, xylene |
| Koncentration | 97.5% to 102.5% |
| Formel vikt | 114.02 |
| Procent renhet | 98% |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Trifluoroacetic acid
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid