Läs mer
Trifluorättiksyra, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 17362551 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17362551 500 g -
17342551 25 g -
17352551 100 g -
17361620 1 kg -
17332551 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17362551 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 471675000
 Begränsad artikel
Kemiska identifierare
CAS 76-05-1
Molekylformel C2HF3O2
Molekylvikt (g/mol) 114.02
MDL-nummer MFCD00004169
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym TFA
IUPAC-namn trifluorättiksyra
LEDER OC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic acid
Smältpunkt -15 °C
Kokpunkt 72 °C (760 mmHg)
Utseende Färglös till ljusgul klar vätska
Koncentration 97,5 % till 102,5 %
Densitet 1.535
Kvantitet 500 g
Infrarött spektrum Följer strukturen
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3
Känslighet Hygroskopisk
Linjär formel CF3CO2H
UN-nummer 2699
Ångtryck 107 mbar (25 °C)
Löslighetsinformation Blandbart i vatten, blandbart med eter, aceton, etanol, bensen, CCl4, hexan, metanol, xylen
Formel vikt 114.02
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid