Läs mer
Trifluoroacetic acid, 99%, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15638400 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 mL
Förpackning:
Ampoule
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15638400 10 x 1 mL Ampoule Paket med 10
1 options
Produktkod. 15638400 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 4096710X1ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Eluent additive for liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) packaged in ten 1mL ampoules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Abs. Max. 0.025 at 320nm, Max. 0.035 at 300nm, Max. 0.04 at 290nm, Max. 0.05 at 280nm, Max. 0.1 at 270nm
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic acid
CAS 76-05-1
Smältpunkt −15°C
Kokpunkt 72°C
Molekylformel C2HF3O2
Linjär formel CF3COOH
MDL-nummer MFCD00004169
UN-nummer 2699
Beilstein 742035
Synonym TFA
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn trifluoroacetic acid
Molekylvikt (g/mol) 114.02
Procent renhet 99.0% (min.)
Densitet 1.48g/cm3
Kvantitet 10 x 1 mL
Flampunkt 100°C
Förpackning Ampoule
Brytningsindex n20/D 1.3
Ångdensitet 3.9 vs. air
Ångtryck 97.5mm Hg at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.