Läs mer
Trifluorättiksyra, 99+%, för HPLC, Fisher Chemical™
Produktkod. 10294110 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10294110 100 mL 100ml
10112740 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10294110 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/3258/PB05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3060.00 SEK
    2147.69 SEK / 100ml
    Save 912.31 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
C2HF3O2, CAS-nummer-76-05-1, ättiksyra, trifluor, cf3cooh, kyselina trifluoroctova, perfluoreddiksyra, trifluoracetiksyra, trifluoracetiksyra, trifluoreddiksyra, trifluoreddiksyra, trifluoreddiksyra, trifluoretansyra, 100 ml, 72 grader. C, CHEBI:45892, Färglös, 114,02 g/mol | CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114,02 g/mol
C2HF3O2, CAS-nummer-76-05-1, ättiksyra, trifluoro, cf3cooh, kyselina trifluoroctova, perfluorättiksyra, trifluorättiksyra, trifluorättiksyra, trifluorättiksyra, trifluorättiksyra, trifluorättiksyra, trifluoretansyra, trifluoretansyra, 100°C, 70°C CHEBI:45892, färglös, 114,02 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-05-1
Molekylformel C2HF3O2
Molekylvikt (g/mol) 114.02
MDL-nummer MFCD00004169
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
LEDER OC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
pH 0.45
Smältpunkt -15 °C
Kokpunkt 72 °C
Färg Färglös
Kvantitet 100 mL
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångdensitet 3.9
Ångtryck 107 mbar 25
IUPAC-namn 2,2,2-trifluorättiksyra
Formel vikt 114,02 g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid