Läs mer
Trifluorättiksyra, 99+%, för HPLC
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13448588 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13448588 500 mL Glasflaska 500ml
11904951 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13448588 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 432295000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18595.00 SEK
    16154.65 SEK / 500ml
    Save 2440.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 76-05-1, C2HF3O2, 114,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-05-1
Molekylformel C2HF3O2
Molekylvikt (g/mol) 114.02
MDL-nummer MFCD00004169
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC-namn 2,2,2-trifluorättiksyra
LEDER OC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Abs. 0,03 max vid 300 nm, 0,03 max vid 320 nm, 0,04 max vid 290 nm, 0,05 max vid 280 nm, 0,1 max vid 270 nm, 1 max vid 260 nm
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic Acid
Namnnotering För HPLC
Smältpunkt -15,0 °C
Kokpunkt 72,0 °C
Densitet 1.5350 g/mL, 1.535
Kvantitet 500 mL
Infrarött spektrum Följer referens
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3
Rester efter avdunstning Max 5 ppm.
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel CF3CO2H
UN-nummer 2699
Ångtryck 107 mbar vid 25 °C
Beilstein 02,IV,458
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
Fieser 09,483; 17,340; 16,83; 15,338; 14,322; 12,529; 10,418; 07,388; 06,613; 05,695; 04,530; 03,305; 02,433; 01,1219; 08,503; 11,557
Merck Index 159847
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: blandbar med eter, aceton, etanol, bensen, ccl4, hexan, metanol, xylen och hexan
Formel vikt 114.02
Procent renhet 99+%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.