Läs mer
Trifluorättiksyra, 99+%, för spektroskopi, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11934951 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11934951 100 mL Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 11934951 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434161000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2155.00 SEK
    1878.65 SEK / 100ml
    Save 276.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Abs. 0,03 max vid 300 nm, 0,03 max vid 320 nm, 0,04 max vid 290 nm, 0,05 max vid 280 nm, 0,1 max vid 270 nm, 1 max vid 260 nm
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic acid
Namnnotering För spektroskopi
CAS 76-05-1
Smältpunkt -15,0 °C
Kokpunkt 72,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.5350 g/mL, 1.535
Kvantitet 100 mL
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3
Rester efter avdunstning 0,005% max.
Molekylformel C2HF3O2
Linjär formel CF3CO2H
MDL-nummer MFCD00004169
Beilstein 02,IV,458
Fieser 10,418; 01,1219; 17,340; 16,83; 15,338; 14,322; 12,529; 11,557; 09,483; 08,503; 07,388; 06,613; 05,695; 04,530; 02,433; 03,305
Merck Index 159847
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: blandbar med eter, aceton, etanol, bensen, ccl4, hexan, metanol, xylen och hexan
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2,2,2-trifluorättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 114.02
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Formel vikt 114.02
Procent renhet 99+%
Kvalitet Spektroskopi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.