Läs mer
Trifluorättiksyra, 99 %
Produktkod. 11372486
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11372486 25 mL 25ml
11382486 100 mL 100ml
11392486 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11372486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06374.AC
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114,02 g/mol
Kombinationen av egenskaper som löslighet i de flesta lösningsmedlen, flyktighet, katalytiska egenskaper och stark surhet med icke-oxiderande natur gör det till ett allmänt använt reagens i organisk syntes. Trifluorättiksyra är en viktig byggsten i syntesen av läkemedel, jordbrukskemikalier och prestandaprodukter. Det är en föregångare till många fluorerade föreningar och används ofta i peptidsyntes och andra organiska transformationer som involverar avskyddning av t-BOC-gruppen. TFA finner användning som ett jonparningsmedel i vätskekromatografi, som ett lösningsmedel i NMR-spektroskopi och som en kalibrering i masspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kombinationen av egenskaper som löslighet i de flesta lösningsmedlen, flyktighet, katalytiska egenskaper och stark surhet med icke-oxiderande natur gör det till ett allmänt använt reagens i organisk syntes. Trifluorättiksyra är en viktig byggsten i syntesen av läkemedel, jordbrukskemikalier och prestandaprodukter. Det är en föregångare till många fluorerade föreningar och används ofta i peptidsyntes och andra organiska transformationer som involverar avskyddning av t-BOC-gruppen. TFA finner användning som ett jonparningsmedel i vätskekromatografi, som ett lösningsmedel i NMR-spektroskopi och som en kalibrering i masspektrometri.
Löslighet
Blandbar med eter, aceton, etanol, bensen, hexan och koltetraklorid.
Noteringar
Trifluorättiksyra (TFA) är en stabil, hygroskopisk, flyktig och lågkokande organisk syra. Förvaring på en sval plats rekommenderas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-05-1
Molekylformel C2HF3O2
Molekylvikt (g/mol) 114.02
MDL-nummer MFCD00004169
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC-namn trifluorättiksyra
LEDER OC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic acid
Smältpunkt -15 °C
Kokpunkt 72 °C till 73 °C
Densitet 1.48
Kvantitet 25 mL
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.284
Känslighet Hygroskopisk
Linjär formel CF3CO2H
UN-nummer UN2699
Beilstein 742035
Merck Index 14,9681
Löslighetsinformation Blandas med eter, aceton, etanol, bensen, hexan och koltetraklorid.
Formel vikt 114.02
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.