Läs mer
Trifluoroacetic Acid, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Produktkod. 10748191 Handla allt J.T.Baker Produkter
Encompass
Change view
Kvantitet:
10 x 1 mL
Förpackning:
Glass
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10748191 10 x 1 mL Glass 10ml
1 options
Produktkod. 10748191 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 9470.0010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Get rapid, reproducible performance and separation results. Trifluoroacetic Acid, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ is an application-optimized, function-tested HPLC reagent/solvent that maximizes throughput and ease-of-use without sacrificing efficiency or reproducibility.
BAKER ANALYZED HPLC Reagents are high purity solvents, buffer salts, and mobile phase modifiers for use in analytical and preparative separations. They are optimized for research and quality control applications, including high performance liquid chromatography, gel permeation chromatography and UV-spectrophotometric analysis.
  • Recalibration or adjustments due to lot changes are minimized for optimum performance from sensitive instrumentation
  • Low backgrounds free of extraneous peaks
  • Low UV absorbance in critical ranges - assured through UV absorbance testing at a variety of points and through gradient elution testing
  • Fluorescence testing for trace impurities which would cause interference
  • Function-tested for: assay, water, minimal residue after evaporation and UV absorbance and fluorescence in critical ranges
  • Lot to lot consistency, with an actual Lot Analysis on the label
  • Innovative packaging options to assure solvent quality to the point-of-use
Specifikationer
Abs. Max. 0.15 at 230nm, Max. 0.01 at 254nm
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic acid
CAS 76-05-1
Smältpunkt -15°C
Kokpunkt 73°C
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Gradient tested for HPLC Peptide and Protein Analysis.
Molekylformel C2HF3O2
Linjär formel F3CCOOH
MDL-nummer MFCD00004169
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoroacetic acid
Molekylvikt (g/mol) 114.02
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Formel vikt 114.03g/mol
Procent renhet 99.5% (min.)
Kvalitet BAKER ANALYZED™ HPLC
Densitet 1.535g/cm3 at 20°C
Kvantitet 10 x 1 mL
Flampunkt N/A
Odör Pungent
Förpackning Glass
Fysisk form Liquid
Rester efter avdunstning Max. 10 ppm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • trifluorättiksyra
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).