Läs mer
Trifluoroacetic acid, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Specifikationer
Specifikationer
| Abs. | max. 0.10 at 270 nm, max. 0.9 at 260 nm, max. 0.025 at 320 nm, max. 0.03 at 300 nm, max. 0.04 at 290 nm, max. 0.05 280 nm |
| Kemiskt namn eller material | Trifluoroacetic acid |
| Namnnotering | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.0% |
| CAS | 76-05-1 |
| Smältpunkt | -15.4°C (literature) |
| Kokpunkt | 72°C |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Molekylformel | C2HF3O2 |
| Linjär formel | CF3COOH |
| MDL-nummer | MFCD00004169 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Trifluoroacetic acid
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: trifluoroacetic acid