Läs mer
Trifluorättiksyra-d, 99,5 % (isotopisk)
Produktkod. 11324468
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324468 25 g 25g
11314468 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11324468 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042357.14
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 599-00-8 | C2HF3O2 | 115,029 g/mol
Trifluorättiksyra-d används som lösningsmedel för att undersöka konformationerna av cykliska peptider genom proton-NMR-spektra. Det används också för att komponera NMR-lösningsmedelsblandningar för att undersöka NMR-spektra för högmolekylära polyestrar som polyglykolid (PG) och poly(etylentereftalat) och som en biokemikalie för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 599-00-8
Molekylformel C2HF3O2
Molekylvikt (g/mol) 115.029
MDL-nummer MFCD00044563
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
Synonym trifluoroacetic acid-d, deuterotrifluoroacetic acid, acetic acid-d, trifluoro, acetic acid-d,2,2,2-trifluoro, acetic acid-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoroacetic acid-d tfa-d, trifluoroacetic acid-d, 99.5 atom % d, tfa-d, cf3cood, trifluoroacetic 2h acid
PubChem CID 71502
IUPAC-namn deuterio 2,2,2-trifluoracetat
LEDER C(=O)(C(F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic acid-d
Fysisk form Vätska
Namnnotering Isotop
Densitet 1.50 g/mL
Odör Stickande
Förpackning Förinställd ampull
Känslighet Hygroskopisk
Kvantitet 25 g
Smältpunkt -15 °C
Kokpunkt 72 °C
UN-nummer UN2699
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 115.03
Procent renhet 99.5%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.