Läs mer
Trifluorättiksyra-d, för NMR, 99 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10347870 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
10 mL
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
25ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10347870 5 mL Glasflaska 5ml
10285590 10 mL Glasflaska 10ml
10184270 25 mL Glasflaska 25ml
10311384 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10347870 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 166400050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 599-00-8 | C2HF3O2 | 115.029 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 599-00-8
Molekylformel C2HF3O2
Molekylvikt (g/mol) 115.029
MDL-nummer MFCD00044563
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
PubChem CID 71502
IUPAC-namn deuterio 2,2,2-trifluoracetat
LEDER C(=O)(C(F)(F)F)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic acid-d
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99 atom%D
Densitet 1.5000g/mL
Deuterium (D) 98.5% min.
Förpackning Glasflaska
Vatten 0.1% max. (Coulometric)
Kvantitet 5 mL
Smältpunkt -15.0°C
Kokpunkt 75.0°C
Linjär formel CF3CO2D
Synonym trifluoroacetic acid-d, deuterotrifluoroacetic acid, acetic acid-d, trifluoro, acetic acid-d,2,2,2-trifluoro, acetic acid-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoroacetic acid-d tfa-d, trifluoroacetic acid-d, 99.5 atom % d, tfa-d, cf3cood, trifluoroacetic 2h acid
Formel vikt 115.03
Kvalitet NMR
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trifluoroacetic acid-d
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.