Läs mer
Trifluorättiksyra-d, för NMR, förpackad i 0,75 ml ampuller, 99,5 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16337731 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
7.5 mL
Produktkod. Kvantitet
16337731 7.5 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16337731 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 464220075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00 SEK
    714.41 SEK / 7.5ml
    Save 65.59 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 599-00-8 | C2HF3O2 | 115,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic acid-d
Densitet 1.5000 g/mL, 1.5
Kvantitet 7.5 mL
CAS 599-00-8
Smältpunkt -15,0 °C
Kokpunkt 75,0 °C
Molekylformel C2HF3O2
Linjär formel CF3CO2D
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: löslig. Övrig löslighet: blandbar med eter, aceton, etanol, bensen, CCl4, hexan, metanol, xylen och petroleumeter
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
LEDER [2H]OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn trifluoretan(²H)-syra
Molekylvikt (g/mol) 115.03
Formel vikt 115.03
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trifluoroacetic acid-d
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid-d
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.