Läs mer
Trifluorättiksyra-d, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trifluoroacetic Acid-D |
| CAS | 599-00-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C2 D F3 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Acetic acid-d','2,2,2-trifluoro-, Acetic acid-d','trifluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2,2-Trifluoroacetic acid-d, 2,2,2-Trifluoroacetic acid-d1, Deuteriotrifluoroacetic acid, Deuterotrifluoroacetic acid, Trifluoroacetic acid (CF3COOD), Trifluoroacetic acid-carboxy-d, Trifluoroacetic acid-d, Trifluoroacetic acid-d1, [2H]Trifluoroacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i/hD |
| LEDER | [2H]OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | Deuterio 2,2,2-trifluoracetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.0295 |
| Visa mer |