missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trifluoroacetic acid-D1, deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv™, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trifluoroacetic acid-D1 |
| Fysisk form | Liquid |
| Odör | Stinging |
| Förpackning | Glass Ampule |
| Kvantitet | 10 mL |
| CAS | 599-00-8 |
| Analysprocentintervall | 99.5% min. |
| Molekylformel | C2HF3O2 |
| Synonym | trifluoroacetic acid-d, deuterotrifluoroacetic acid, acetic acid-d, trifluoro, acetic acid-d,2,2,2-trifluoro, acetic acid-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoroacetic acid-d tfa-d, trifluoroacetic acid-d, 99.5 atom % d, tfa-d, cf3cood, trifluoroacetic 2h acid |
| InChI-nyckel | DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?