Läs mer
Trifluorättiksyra, elueringstillsats för LC-MS, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15618400 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
5 x 10 mL
1 L
Förpackning:
Ampoule
Ampull
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10ml
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15618400 10 mL Ampull 10ml
15665440 5 x 10 mL Ampoule Paket med 5
15655440 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15618400 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 4096710ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Eluentadditiv för LC-MS
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-05-1
Molekylformel C2HF3O2
Molekylvikt (g/mol) 114.02
MDL-nummer MFCD00004169
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
LEDER OC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Abs. max. 0.025 at 320 nm, max. 0.03 at 300 nm, max. 0.04 at 290 nm, max. 0.05 280 nm, max. 0.1 at 270 nm, max. 0.9 at 260 nm
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic acid
Namnnotering Eluent additive for LC-MS
Smältpunkt -15.4°C (literature)
Kokpunkt 72°C
CAS Max % 100.0000%
Linjär formel CF3COOH
UN-nummer UN2699
Beilstein 742035
IUPAC-namn trifluorättiksyra
Formel vikt 114.02
Procent renhet >99%
Kvalitet LC-MS
Densitet 1.489 g/mL at 20 °C(lit.)
Kvantitet 10 mL
Flampunkt 100 °C
Förpackning Ampull
Ångdensitet 3.9 (vs air)
Ångtryck 97.5 mmHg (20°C)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.