Specifikationer
| pH | 0.45 |
| CAS | 76-05-1 |
| Smältpunkt | -15 °C |
| Kokpunkt | 72 °C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 100 mL |
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Molekylformel | C2HF3O2 |
| MDL-nummer | MFCD00004169 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Trifluoroacetic acid
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .