Läs mer
Trifluoroacetic Acid, For protein sequencing, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trifluoroacetic Acid |
| Linjär formel | CF3COOH |
| UN-nummer | 2699 |
| Beilstein | 742035 |
| Formel vikt | 114.02g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Densitet | 1.489g/mL at 20°C |
| Kvantitet | 50 g |
| Flampunkt | >100°C (>212°F) |
| Ångdensitet | 3.9 (vs air) |
| Visa mer |