Läs mer
Trifluorättiksyra, LC-MS Ultra, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15661400 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
2 mL
50 mL
Förpackning:
Ampoule
Ampull
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1ml
2ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15661400 50 mL Glass Bottle 50ml
15658310 1 mL Ampoule 1ml
15668310 2 mL Ampull 2ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15661400 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 1426450ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LC-MS Ultra, eluentadditiv för UHPLC-MS
  • For the most demanding LC-MS and UHPLC applications
  • Tested for UHPLC-MS suitability
  • Highest solvent purity for low detection limits
  • Extremely low MS baseline noise
  • Exemplary lot-to-lot reproducibility
  • Low levels of trace metals
  • Packaged in clear borosilicate glass bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-05-1
Molekylformel C2HF3O2
Molekylvikt (g/mol) 114.02
MDL-nummer MFCD00004169
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
LEDER OC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic Acid
Smältpunkt -15°C
Kokpunkt 72°C
Färg Colorless
Linjär formel CF3COOH
UN-nummer UN2699
Beilstein 742035
Löslighetsinformation Soluble in water
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoroacetic acid
Formel vikt 114.02g/mol
Kvalitet LC-MS Ultra
Densitet 1.489g/mL at 20°C
Kvantitet 50 mL
Flampunkt >100°C (>212°F)
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Brytningsindex n20/D 1.3(lit.)
Ångdensitet 3.9 (vs air)
Ångtryck 97.5mmHg (20°C)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: trifluoroacetic acid