Läs mer
Trifluorättiksyra, LC-MS Ultra, Solstice
Produktkod. 15668310 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
2 mL
50 mL
Förpackning:
Ampull
Ampulle
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1ml
2ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15668310 2 mL Ampull 2ml
15658310 1 mL Ampulle 1ml
15661400 50 mL Glasflaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15668310 Leverantör Chromasolv Leverantörsnummer 142642ML
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
LC-MS Ultra, eluentadditiv för UHPLC-MS
  • För de mest krävande LC-MS- och UHPLC-applikationerna
  • Testad för UHPLC-MS-lämplighet
  • Högsta lösningsmedelsrenhet för låga detektionsgränser
  • Extremt lågt MS baslinjeljud
  • Exemplarisk lot-till-lot-reproducerbarhet
  • Låga halter av spårmetaller
  • Förpackad i klara borosilikatglasflaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-05-1
Molekylformel C2HF3O2
Molekylvikt (g/mol) 114.02
MDL-nummer MFCD00004169
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
LEDER OC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic Acid
Smältpunkt -15 °C
Kokpunkt 72 °C
Färg Färglös
Linjär formel CF3COOH
UN-nummer UN2699
Beilstein 742035
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
IUPAC-namn trifluorättiksyra
Formel vikt 114,02 g/mol
Kvalitet LC-MS Ultra
Densitet 1,489 g/ml vid 20 °C
Kvantitet 2 mL
Flampunkt >100 °C (>212 °F)
Förpackning Ampull
Fysisk form Vätska
Brytningsindex n20/D 1.3 (bokstavligen)
Ångdensitet 3,9 (vs luft)
Ångtryck 97,5 mmHg (20 °C)