Beskrivning
Trifluorättiksyra,> -99,5%, C2HF3O2, CAS-nummer-76-05-1, trifluoretansyra, trifluorättiksyra, cf3cooh, ättiksyra, trifluoro, trifluorättiksyra, perfluorättiksyra, kyselina trifluoroctova, trifluorättiksyra, trifluorättiksyra, trifluorättiksyra L, trifluorättiksyra,
- Idealisk högrenhet mobilfasadditiv för LC/MS och UHPLC-UV-applikationer
- Utvärderad för metallföroreningar vid ppb-koncentrationer för minimal metallmassaadduktbildning
- Avskärmad för UV-absorberande föroreningar för att minska störningar och för jämnare baslinjer
- TFA är en vanlig mobilfastillsats som kan fungera som ett jonparreagens
Specifikationer
Specifikationer
| Abs. | 0,003 AU max vid 254 nm, 0,03 AU max vid 300 nm, 0,06 AU max vid 230 nm, 0,06 AU max vid 275 nm, 0,18 AU max vid 220 nm, 0,55 AU max vid 210 nm |
| Kemiskt namn eller material | Trifluoroacetic Acid |
| pH | 0.45 |
| Smältpunkt | -15 °C |
| Kokpunkt | 72 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.535g/cm³ |
| Kvantitet | 10 mL |
| Förpackning | Ampuller |
| Fysisk form | Vätska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- TRIFLUOROACETIC ACID
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P273-Undvik utsläpp till miljön.