Läs mer
Trifluorättiksyra, Optima™ LC/MS-betyg, Fisher Chemical™
Produktkod. 10155347 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
1 mL
2 mL
10 mL
50 mL
Förpackning:
Ampull
Ampuller
Bärnstensfärgat glas
Förpackningsstorlek:
0.5ml
10ml
1ml
2ml
50ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10155347 0.5 mL Ampull 0.5ml
10266617 1 mL Ampull 1ml
10378747 2 mL Ampull 2ml
10125637 10 mL Ampuller 10ml
10723857 50 mL Bärnstensfärgat glas 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10155347 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A11605AMP
Request Bulk or Custom Format
Trifluorättiksyra,> -99,5%, C2HF3O2, CAS-nummer-76-05-1, trifluoretansyra, trifluorättiksyra, cf3cooh, ättiksyra, trifluoro, trifluorättiksyra, perfluorättiksyra, kyselina trifluoroctova, trifluorättiksyra, trifluorättiksyra, trifluorättiksyra L, trifluorättiksyra,
Trifluorättiksyra,> -99,5%, C2HF3O2, CAS-nummer-76-05-1, trifluoretansyra, trifluorättiksyra, cf3cooh, ättiksyra, trifluoro, trifluorättiksyra, perfluorättiksyra, kyselina trifluoroctova, trifluorättiksyra, trifluorättiksyra, trifluorättiksyra L, trifluorättiksyra,
  • Idealisk högrenhet mobilfasadditiv för LC/MS och UHPLC-UV-applikationer
  • Utvärderad för metallföroreningar vid ppb-koncentrationer för minimal metallmassaadduktbildning
  • Avskärmad för UV-absorberande föroreningar för att minska störningar och för jämnare baslinjer
  • TFA är en vanlig mobilfastillsats som kan fungera som ett jonparreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-05-1
Molekylformel C2HF3O2
Molekylvikt (g/mol) 114.02
MDL-nummer MFCD00004169
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC-namn trifluorättiksyra
LEDER OC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Abs. 0.003 AU max. at 254nm, 0.03 AU max. at 300nm, 0.06 AU max. at 230nm, 0.06 AU max. at 275nm, 0.18 AU max. at 220nm, 0.55 AU max. at 210nm
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic Acid
pH 0.45
Smältpunkt -15°C
Kokpunkt 72°C
Färg Färglös
Analysprocentintervall ≥99.5 %
Linjär formel CF3COOH
Merck Index 15, 9847
Formel vikt 114.02
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet OPTIMA™ LC-MS
Densitet 1.535g/cm³
Kvantitet 0.5 mL
Förpackning Ampull
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning 1ppm max.
Ångdensitet 3.9
Ångtryck 107mbar 25
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • TRIFLUOROACETIC ACID
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.