Beskrivning
Trifluorättiksyra,> -99,5%, C2HF3O2, CAS-nummer-76-05-1, trifluoretansyra, trifluorättiksyra, cf3cooh, ättiksyra, trifluoro, trifluorättiksyra, perfluorättiksyra, kyselina trifluoroctova, trifluorättiksyra, trifluorättiksyra, trifluorättiksyra L, trifluorättiksyra,
- Idealisk högrenhet mobilfasadditiv för LC/MS och UHPLC-UV-applikationer
- Utvärderad för metallföroreningar vid ppb-koncentrationer för minimal metallmassaadduktbildning
- Avskärmad för UV-absorberande föroreningar för att minska störningar och för jämnare baslinjer
- TFA är en vanlig mobilfastillsats som kan fungera som ett jonparreagens
Specifikationer
Specifikationer
| Abs. | 0.003 AU max. at 254nm, 0.03 AU max. at 300nm, 0.06 AU max. at 230nm, 0.06 AU max. at 275nm, 0.18 AU max. at 220nm, 0.55 AU max. at 210nm |
| Kemiskt namn eller material | Trifluoroacetic Acid |
| pH | 0.45 |
| Smältpunkt | -15°C |
| Kokpunkt | 72°C |
| Färg | Färglös |
| Analysprocentintervall | ≥99.5 % |
| Linjär formel | CF3COOH |
| Merck Index | 15, 9847 |
| Formel vikt | 114.02 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- TRIFLUOROACETIC ACID
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P273-Undvik utsläpp till miljön.