Läs mer
Trifluorättiksyra, Optima™ LC/MS-betyg, Fisher Chemical™
Produktkod. 10723857 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
1 mL
2 mL
10 mL
50 mL
Förpackning:
Ampull
Ampuller
Bärnstensfärgat glas
Förpackningsstorlek:
0.5ml
10ml
1ml
2ml
50ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10723857 50 mL Bärnstensfärgat glas 50ml
10155347 0.5 mL Ampull 0.5ml
10266617 1 mL Ampull 1ml
10378747 2 mL Ampull 2ml
10125637 10 mL Ampuller 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10723857 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A11650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2983.29 SEK
    2281.22 SEK / 50ml
    Save 702.07 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Trifluorättiksyra,> -99,5%, C2HF3O2, CAS-nummer-76-05-1, trifluoretansyra, trifluorättiksyra, cf3cooh, ättiksyra, trifluoro, trifluorättiksyra, perfluorättiksyra, kyselina trifluoroctova, trifluorättiksyra, trifluorättiksyra, trifluorättiksyra L, trifluorättiksyra,
Trifluorättiksyra,> -99,5%, C2HF3O2, CAS-nummer-76-05-1, trifluoretansyra, trifluorättiksyra, cf3cooh, ättiksyra, trifluoro, trifluorättiksyra, perfluorättiksyra, kyselina trifluoroctova, trifluorättiksyra, trifluorättiksyra, trifluorättiksyra L, trifluorättiksyra,
  • Idealisk högrenhet mobilfasadditiv för LC/MS och UHPLC-UV-applikationer
  • Utvärderad för metallföroreningar vid ppb-koncentrationer för minimal metallmassaadduktbildning
  • Avskärmad för UV-absorberande föroreningar för att minska störningar och för jämnare baslinjer
  • TFA är en vanlig mobilfastillsats som kan fungera som ett jonparreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-05-1
Molekylformel C2HF3O2
Molekylvikt (g/mol) 114.02
MDL-nummer MFCD00004169
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC-namn trifluorättiksyra
LEDER OC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Abs. 0,003 AU max vid 254 nm, 0,03 AU max vid 300 nm, 0,06 AU max vid 230 nm, 0,06 AU max vid 275 nm, 0,18 AU max vid 220 nm, 0,55 AU max vid 210 nm
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic Acid
pH 0.45
Smältpunkt -15 °C
Kokpunkt 72 °C
Färg Färglös
Densitet 1.535g/cm³
Kvantitet 50 mL
Förpackning Bärnstensfärgat glas
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning 1 ppm max.
Analysprocentintervall ≥99.5 %
Linjär formel CF3COOH
Ångdensitet 3.9
Ångtryck 107 mbar 25
Merck Index 15, 9847
Formel vikt 114.02
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet OPTIMA™ LC-MS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • TRIFLUOROACETIC ACID
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid