Läs mer
Trifluorättiksyra, Optima™ LC/MS-betyg, Fisher Chemical™
Produktkod. p-3803256 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
0.5 mL
1 mL
2 mL
10 mL
50 mL
Förpackning:
Ampull
Ampuller
Bärnstensfärgat glas
Förpackningsstorlek:
0.5ml
10ml
1ml
2ml
50ml
Produktkod. 10155347
Brand: Fisher Chemical A11605AMP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Trifluorättiksyra,> -99,5%, C2HF3O2, CAS-nummer-76-05-1, trifluoretansyra, trifluorättiksyra, cf3cooh, ättiksyra, trifluoro, trifluorättiksyra, perfluorättiksyra, kyselina trifluoroctova, trifluorättiksyra, trifluorättiksyra, trifluorättiksyra L, trifluorättiksyra,
Trifluorättiksyra,> -99,5%, C2HF3O2, CAS-nummer-76-05-1, trifluoretansyra, trifluorättiksyra, cf3cooh, ättiksyra, trifluoro, trifluorättiksyra, perfluorättiksyra, kyselina trifluoroctova, trifluorättiksyra, trifluorättiksyra, trifluorättiksyra L, trifluorättiksyra,
  • Idealisk högrenhet mobilfasadditiv för LC/MS och UHPLC-UV-applikationer
  • Utvärderad för metallföroreningar vid ppb-koncentrationer för minimal metallmassaadduktbildning
  • Avskärmad för UV-absorberande föroreningar för att minska störningar och för jämnare baslinjer
  • TFA är en vanlig mobilfastillsats som kan fungera som ett jonparreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-05-1
Molekylformel C2HF3O2
Molekylvikt (g/mol) 114.02
MDL-nummer MFCD00004169
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC-namn trifluorättiksyra
LEDER OC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Abs. 0.003 AU max. at 254nm, 0.03 AU max. at 300nm, 0.06 AU max. at 230nm, 0.06 AU max. at 275nm, 0.18 AU max. at 220nm, 0.55 AU max. at 210nm
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic Acid
pH 0.45
Smältpunkt -15°C
Kokpunkt 72°C
Färg Färglös
Analysprocentintervall ≥99.5 %
Linjär formel CF3COOH
Merck Index 15, 9847
Formel vikt 114.02
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet OPTIMA™ LC-MS
Densitet 1.535g/cm³
Kvantitet 0.5 mL
Förpackning Ampull
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning 1ppm max.
Ångdensitet 3.9
Ångtryck 107mbar 25
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • TRIFLUOROACETIC ACID
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.