Läs mer
Trifluorättiksyra (Peptidsynteskvalitet), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10224733
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Bärnstensfärgat glas
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10224733 500 mL Bärnstensfärgat glas 500ml
1 options
Produktkod. 10224733 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP618500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
För peptidsyntes och sekvenseringsprotokoll
Trifluorättiksyra används i peptidsyntes och sekvenseringsprotokoll.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Abs. 0,06 max vid 275 nm, 0,03 max vid 300 nm
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic Acid
pH 0.45
CAS 76-05-1
Smältpunkt -15 °C
Kokpunkt 72 °C
Färg Färglös
Densitet 1.535g/cm³
Kvantitet 500 mL
Förpackning Bärnstensfärgat glas
Fysisk form Vätska
Analysprocentintervall ≥99.5 %
Molekylformel C2HF3O2
Linjär formel CF3COOH
MDL-nummer MFCD00004169
Ångtryck 107 mbar vid 25 °C
Merck Index 15, 9847
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn trifluorättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 114.02
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Formel vikt 114.02
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Peptidsyntes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.