Läs mer
Trifluoroacetic acid, Puriss. p.a., for HPLC, ≥99.0% (GC), Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7122135 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
10 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15688470
Brand: Honeywell-Fluka 9170710X1ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss. p.a., for HPLC,≥99.0% (GC)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-05-1
Molekylformel C2HF3O2
Molekylvikt (g/mol) 114.02
MDL-nummer MFCD00004169
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
LEDER OC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Abs. max. 0.025 at 320 nm, max. 0.03 at 300 nm, max. 0.04 at 290 nm, max. 0.05 at 280 nm, max. 0.1 at 270 nm, max. 0.9 at 260 nm
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic acid
Namnnotering Puriss. p.a., for HPLC, ≥99.0% (GC)
Smältpunkt -15.4°C (literature)
Kokpunkt 72°C
CAS Max % 100.0000%
Linjär formel CH(OC2H5)3
UN-nummer UN2699
Beilstein 742035
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoroacetic acid
Formel vikt 114.02
Procent renhet >99%
Kvalitet HPLC
Densitet 1.489 g/mL at 20 °C(lit.)
Kvantitet 10 x 1 mL
Flampunkt 100°C
Förpackning Ampoule
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.