Läs mer
Trifluorättiksyra, reagenskvalitet, 99 %, Honeywell™
Produktkod. 15608200
Change view
Kvantitet:
1 L
10 ampuller
100 mL
2 L
25 mL
5 mL
5 x 10 ampuller
500 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
10 ampuller
100ml
2 L
25ml
500ml
5ml
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15608200 1 L 1 L
15698490 5 mL 5ml
15688490 25 mL 25ml
15668190 100 mL 100ml
15628200 500 mL 500ml
15618200 2 L 2 L
15698190 - -
15678190 10 ampuller 10 ampuller
15638200 5 x 10 ampuller -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15608200 Leverantör Fluka Leverantörsnummer T65081L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reagenskvalitet, 99 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-05-1
Molekylformel C2HF3O2
Molekylvikt (g/mol) 114.02
MDL-nummer MFCD00004169
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC-namn trifluorättiksyra
LEDER OC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic acid
Linjär formel CF3COOH
UN-nummer UN2699
Beilstein 742035
Formel vikt 114.02g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet ReagentPlus
Densitet 1.489g/mL at 20°C
Kvantitet 1 L
Flampunkt >100°C (>212°F)
Ångdensitet 3.9 (vs air)
Ångtryck 97.5 mmHg (20°C)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.