Läs mer
Trifluorättiksyra, reagenskvalitet, 99 %, Honeywell™
Produktkod. 15638200 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 Ampule
1 L
10 Ampules
10 x 10 Ampules
100 mL
2 L
25 mL
5 mL
5 x 10 Ampules
500 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
1 ampull
10 ampuller
100ml
2 L
25ml
500ml
5ml
Paket med 10
Produktkod. 15638200
Brand: Honeywell Research Chemicals T65085X10AMP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagenskvalitet, 99 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-05-1
Molekylformel C2HF3O2
Molekylvikt (g/mol) 114.02
MDL-nummer MFCD00004169
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC-namn trifluoroacetic acid
LEDER OC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluoroacetic acid
Linjär formel CF3COOH
UN-nummer UN2699
Formel vikt 114.02
Procent renhet 99%
Densitet 1.489g/mL at 20°C
Kvantitet 5 x 10 Ampules
Flampunkt >100°C (>212°F)
Ångdensitet 3.9 (vs air)
Ångtryck 97.5 mmHg (20°C)
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.